Få mere at vide
Eppendorf Reference™ 2, mekanisk enkeltkanalpipette
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15763479 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,1 til 2,5 μL
0,25 til 2,5 ml
0,5 til 10 μL
0,5 til 5 ml
1 til 10 ml
10 til 100μL
100 til 1000 μL
2 til 20 μL
20 til 200 μL
30 til 300 μL
Farve:
Blå
Grå
Gul
Lysegrå
Mørkegrå
Orange
Rød
Turkis
Violet
Inkrementer:
0,002 μL
0,01 μL
0,02 μL
0,1 μL
0,2 μL
1 μL
2 μL
5 μL
10 μL
Pakningsstørrelse:
Hver
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Farve Inkrementer unitSize
15763479 2 til 20 μL Gul 0,02 μL Hver
15743479 0,5 til 10 μL Grå 0,01 μL Hver
15733479 0,1 til 2,5 μL Mørkegrå 0,002 μL Hver
15753479 2 til 20 μL Lysegrå 0,02 μL Hver
15773479 10 til 100μL Gul 0,1 μL Hver
15783479 20 til 200 μL Gul 0,2 μL Hver
15793479 30 til 300 μL Orange 0,2 μL Hver
15703489 100 til 1000 μL Blå 1 μL Hver
15723489 0,5 til 5 ml Violet 5 μL Hver
15713489 0,25 til 2,5 ml Rød 2 μL Hver
15733489 1 til 10 ml Turkis 10 μL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 15763479 Leverandør Eppendorf Leverandørnr. 4924000045
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Minimer risikoen for aerosolkontamineringog reducer belastningen af tommelfingeren med disse pipetter med variabel volumen. Eppendorf™ Reference™ 2 pipetter med variabel volumen er ideelle til pipettering og blanding af væsker, fyldning af plader, geler og reaktionsbeholdere og faseekstraktion og fjernelse af supernatanter.
  • Integreret pipetteringssystem med intern RFID-teknologi
  • Serienummeret er trykt på flere komponenter af pipetten
  • Farvekodet og volumenmærket pipette til hurtig identifikation af volumenstørrelse/spidsstørrelse
  • Den runde øvre del af pipetten gør det muligt at arbejde i alle positioner
  • Firecifret display til nøjagtig, hurtig og sikker volumenindstilling (volumenlås inkluderet)
  • Fjederbelastet spidskegle reducerer anstrengelsen under drift/udskydning
  • Robust øvre håndtag, bevægelige dele og udvendige kanter lavet af rustfrit stål gør pipetten robust
  • Høj fleksibilitet med mulighed for at fjerne enkeltkegler
  • Sikrer kontinuerlig, identisk pipettejustering under arbejdsprocessen
  • Fuldt autoklaverbar pipette med en glat overflade og få ru kanter
  • Betjening med en enkelt knap
  • Har fjederbelastet spidskegle, bevægelige dele og udvendige kanter i rustfrit stål med tilpasseligt mærkningsområde
  • Ergonomisk håndtering med reduceret betjeningsindsats
  • Enkel og hurtig spidsudskydning med aktiv aerosolreduktion
  • Reducer gentagne belastningsskader ved ikke at skulle bevæge din tommelfinger sidelæns
  • Haptisk feedback før spidsudskydning
  • Høj præcision og nøjagtighed giver pålidelige pipetteringsresultater
  • Brugervenlig sekundær justering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Gul
Til brug med 20 μL pipettespids
Antal kanaler 1
Produktlinje Reference 2
Type Pipette
Volumen (metrisk) 2 til 20 μL
Til brug med (udstyr) 20 μL pipettespidser
Inkluderer epT.I.P.S.™ Æske 2.0 med 96 spidser
Inkrementer 0,02 μL