Få mere at vide
Eppendorf Reference™ 2, mekanisk enkeltkanalpipette
Shop alle Eppendorf produkter
Volumen (metrisk):
0,1 til 2,5 μL
0,25 til 2,5 ml
0,5 til 10 μL
0,5 til 5 ml
1 til 10 ml
10 til 100μL
100 til 1000 μL
2 til 20 μL
20 til 200 μL
30 til 300 μL
Farve:
Blå
Grå
Gul
Lysegrå
Mørkegrå
Orange
Rød
Turkis
Violet
Inkrementer:
0,002 μL
0,01 μL
0,02 μL
0,1 μL
0,2 μL
1 μL
2 μL
5 μL
10 μL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Integreret pipetteringssystem med intern RFID-teknologi
- Serienummeret er trykt på flere komponenter af pipetten
- Farvekodet og volumenmærket pipette til hurtig identifikation af volumenstørrelse/spidsstørrelse
- Den runde øvre del af pipetten gør det muligt at arbejde i alle positioner
- Firecifret display til nøjagtig, hurtig og sikker volumenindstilling (volumenlås inkluderet)
- Fjederbelastet spidskegle reducerer anstrengelsen under drift/udskydning
- Robust øvre håndtag, bevægelige dele og udvendige kanter lavet af rustfrit stål gør pipetten robust
- Høj fleksibilitet med mulighed for at fjerne enkeltkegler
- Sikrer kontinuerlig, identisk pipettejustering under arbejdsprocessen
- Fuldt autoklaverbar pipette med en glat overflade og få ru kanter
- Betjening med en enkelt knap
- Har fjederbelastet spidskegle, bevægelige dele og udvendige kanter i rustfrit stål med tilpasseligt mærkningsområde
- Ergonomisk håndtering med reduceret betjeningsindsats
- Enkel og hurtig spidsudskydning med aktiv aerosolreduktion
- Reducer gentagne belastningsskader ved ikke at skulle bevæge din tommelfinger sidelæns
- Haptisk feedback før spidsudskydning
- Høj præcision og nøjagtighed giver pålidelige pipetteringsresultater
- Brugervenlig sekundær justering
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Lysegrå |
| Til brug med | 20 μL pipettespids |
| Antal kanaler | 1 |
| Produktlinje | Eppendorf Reference 2 |
| Type | Pipette |
| Volumen (metrisk) | 2 til 20 μL |
| Til brug med (udstyr) | 20 μL pipettespidser |
| Inkluderer | epT.I.P.S.™ Æske 2.0 med 96 spidser |
| Inkrementer | 0,02 μL |
| Vis mere |