Få mere at vide
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F3 Variabel volumen enkeltkanalspipetter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11835231
Volumen (metrisk):
0,5 til 5 ml
1 til 10 ml
1 til 10μL
10 til 100μL
100 til 1000 μL
2 til 20 μL
20 til 200 μL
5 til 50 μL
Farvekode:
Blå
Grøn
Gul
Pink (Pink)
Rød
Turkis
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11835231
Brand: Thermo Scientific™ 4640030
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Støt hver dag pipettering i komfort og med ideel funktion ved hjælp af disse manuelle pipetter med variabel volumen.
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F3 Variable Volume Single Channel Pipetter er behagelige at bruge og giver ideel funktionalitet i hver dag pipettering. De Finnpipette F3-pipetten har en bred, farvekodet støttende fingerstøtte og ergonomisk håndtagsdesign. Finnpipette F3-pipetter fås i enkelt- og flerkanalsmodeller.
Ergonomisk komfort
  • Bred farvekodet støttende fingerstøtte til identifikationsstøtte og ergonomi
  • Designet håndtag konturerer blødt formen på din hånd
  • Stort Ergovisio-display til volumengenkendelse
Ideel funktion
  • Holdbart håndtagsmateriale
  • Dobbeltvirkende pipetteringsknap; roterende overdel forhindrer utilsigtet volumenændring
  • Avanceret volumengearmekanisme for øget præcision og nøjagtighed
  • Super blow-out til effektiv levering af dråber i mikrostørrelse i 50ul-modeller og derunder
Kompatibel med Finntip pipettespidser og andre spidsmodeller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed ±3,0 til 1,0 %
Kompatible tips Finntip 250, Filter 20, Flex 200, Flex Filter 30, 200 Ext, Wide 250
Oversigt Finnpipette F3 2-20 μL
Farve Gul
Model- F3
Antal kanaler 1
Produktlinje Finnpipette™ F3
Type Variabel volumen pipette
Volumen (metrisk) 2 til 20 μL
Inkrementer 0,02 μL
Præcision 2,5 til 0,4 %
Farvekode Gul