Få mere at vide
Gilson™ PIPETMAN™ L Mekanisk pipette
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12306152 Shop alle Gilson produkter
Skift visning
Model-:
P10 ml
P1000L
P100L
P10L
P200L
P20L
P2L
P5000L
Volumen (metrisk):
0,2 til 2μ L
1 til 10 ml
1 til 10μL
10 til 100μL
100 til 1000 μL
2 til 20 μL
20 til 200 μL
500 til 5000μ L
Nøjagtighed:
±0,024,± 0,025,± 0,027,± 0,03 μL
±0,025,± 0,075,± 0,1 μL
±0,1,± 0,1,± 0,2 μL
±0,35,± 0,4,± 0,8 μL
±0,5,± 0,8,± 1,6 μL
±12,± 15,± 30 μL
±3,± 4,± 8 μL
±30,± 40,± 60 μL
Inkluderer:
Ingen spidsudkaster
Plastspidsudkaster
Spidsejektor i rustfrit stål
Pakningsstørrelse:
Hver
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Volumen (metrisk) Nøjagtighed Inkluderer unitSize
12306152 P20L 2 til 20 μL ±0,1,± 0,1,± 0,2 μL Spidsejektor i rustfrit stål Hver
12366142 P2L 0,2 til 2μ L ±0,024,± 0,025,± 0,027,± 0,03 μL Spidsejektor i rustfrit stål Hver
12396142 P10L 1 til 10μL ±0,025,± 0,075,± 0,1 μL Plastspidsudkaster Hver
12376142 P2L 0,2 til 2μ L ±0,024,± 0,025,± 0,027,± 0,03 μL Plastspidsudkaster Hver
12386142 P10L 1 til 10μL ±0,025,± 0,075,± 0,1 μL Spidsejektor i rustfrit stål Hver
12326152 P100L 10 til 100μL ±0,35,± 0,4,± 0,8 μL Spidsejektor i rustfrit stål Hver
12336152 P100L 10 til 100μL ±0,35,± 0,4,± 0,8 μL Plastspidsudkaster Hver
12346152 P200L 20 til 200 μL ±0,5,± 0,8,± 1,6 μL Spidsejektor i rustfrit stål Hver
12356152 P200L 20 til 200 μL ±0,5,± 0,8,± 1,6 μL Plastspidsudkaster Hver
12366152 P1000L 100 til 1000 μL ±3,± 4,± 8 μL Spidsejektor i rustfrit stål Hver
12386152 P5000L 500 til 5000μ L ±12,± 15,± 30 μL Ingen spidsudkaster Hver
12376152 P1000L 100 til 1000 μL ±3,± 4,± 8 μL Plastspidsudkaster Hver
12396152 P10 ml 1 til 10 ml ±30,± 40,± 60 μL Ingen spidsudkaster Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 12306152 Leverandør Gilson™ Leverandørnr. FA10003M
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De PIPETMAN™ L Mechanical Pipet er en letvægtspipette med låsbar volumen og lave kræfter.
Mekanisk pipette kombinerer den legendariske robusthed PIPETMAN™ Klassisk med en nydesignet krop og state-of-the-art intern mekanisme for at tilbyde overlegen komfort og nøjagtighed. Tilgængelig i 8 enkeltkanalsmodeller, der dækker volumenområdet fra 0,2 L μtil 10mL.
  • Redesignet håndtag ligger naturligt i brugerens hånd, uanset størrelsen.
  • Volumenlåsesystem garanterer ingen utilsigtet ændring i volumen under pipettering.
  • Justerbar spidsudskyder giver komfort for højre- og venstrehåndede brugere.
  • 2D identifikationskode tillader nem sporing af produktinformation.
  • Ny stempelenhed designet til at forbedre pipettering og skyllekræfter drastisk.
  • Redesignet spidsudkasterform og intern mekanisme giver reducerede spidsudkastningskræfter med 50 %.
Ordreinfo
Bytteprogram tilgængeligt, kontakt venligst din Fisher Scientific Salgsrepræsentant for flere detaljer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed ±0,1,± 0,1,± 0,2 μL
Kompatible tips D200, DF30ST spids
Justerbar spidsafstand Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Gul
Dispenseringshastighed Område for
Engangs Genanvendelig
Til brug med D-200, DF30ST Tip
Greb Type Ergonomi
Materiale Polypropylen
Model- P20L
Antal kanaler 1
Produktlinje Pipetmand
Programmerbarhed Nej
Sterilitet Ikke-steril
Type Mekanisk pipette
Volumen (metrisk) 2 til 20 μL
Finger stil Ergonomi
Til brug med (applikation) Transport af en afmålt mængde væske
Til brug med (udstyr) D200, DF30ST spids
Inkluderer Spidsejektor i rustfrit stål
Mængde 1
garanti 1 år
Længde (engelsk) 12,6''
Længde (metrisk) 32 cm
Bredde (engelsk) 4,33 tommer
Bredde (metrisk) 11 cm
Højde (engelsk) 1,57 tommer.
Højde (metrisk) 4 cm
Egnet til formålet Certificeret kvalitet