Få mere at vide
Eppendorf™ Research™ plus BASIC - Trade-In Pipette
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15713459 Shop alle Eppendorf produkter
Volumen (metrisk):
0,1 til 2,5 μl
0,25 til 2,5 ml
0,5 til 10 μl
0,5 til 5 ml
1 til 10 ml
10 til 100 μl
100 til 1000 μl
2 til 20 μl
20 til 200 μl
30 til 300 μl
Farve:
Blå
Gul
Lysegrå
Mellemgrå
Mørkegrå
Orange
Rød
Turkis
Violet
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15713459
Brand: Eppendorf™ 3123000292
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Adapt for specific liquids or other external conditions with ultra-light fully autoclavable pipettes
  • Volume adjustment feature allows desired volume to be reached in few quick turns
  • Control button and ejectors low operating force are positioned for ergonomics 4-digit, magnifying-shape volume display
  • Calibration display and adjustment opening for specific liquids and volumes
  • Uses renowned PhysioCare Concept™ thus reduces strain on hand and arm during pipetting, maintains balance, minimal user exertion
  • Quick lock makes lower part particularly easy to remove and service
  • Spring loaded tip cone promotes tight fit to tip
  • Has ability to be autoclaved without disassembling
  • Applications: Pipetting liquids, Mixing liquids, Filling of plates, gels, and reaction vessels, Phase extraction and removal of supernatants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Lot Specific Certificate
Kompatible tips epT.I.P.S.
Justerbar spidsafstand No
Autoklaverbar Autoclavable
Farve Lysegrå
Engangs Reusable
Til brug med epT.I.P.S. 20 μL
Greb Type Ergonomic
Materiale Plastic
Antal kanaler 1
Programmerbarhed No
Sterilitet Non-sterile
Type Manual Pipette
Volumen (metrisk) 2 til 20 μl
Til brug med (applikation) Pipette Tips 0.1-20 μL
Til brug med (udstyr) Pipette Tips 0.5-20 μL
Inkluderer epT.I.P.S. Pipette Tips