Få mere at vide
MP Biomedicals™ ES 7X™ -PF rengøringsopløsning
GREENER_CHOICE
ES 7X™ -PF Cleaning Solution er et fosfatfrit rengøringsmiddel, specielt udviklet til sikker og effektiv rengøring af laboratorieinstrumenter og glasvarer.
1467.00 DKK - 15910.00 DKK
Produkter 6
Artikelnummer Brand Volumen (engelsk) Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Volumen (engelsk) Pris Antal & tilgængelighed  
10019520
Dokumentvisning
MP Biomedicals™
097667121
1.32
1480.00 DKK
10 L
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
11409585
GREENER_CHOICE
Dokumentvisning
MP Biomedicals™
097667194
4 x 1 gal.
1600.00 DKK
Pakke med 4
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
11419585
GREENER_CHOICE
Dokumentvisning
MP Biomedicals™
097667195
5 gal.
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
17104185
GREENER_CHOICE
Dokumentvisning
MP Biomedicals™
097667195
5 gal.
1675.00 DKK
18.92 L
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
11429585
GREENER_CHOICE
Dokumentvisning
MP Biomedicals™
097667198
55 gal.
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
17114185
GREENER_CHOICE
Dokumentvisning
MP Biomedicals™
097667198
55 gal.
15910.00 DKK
208.19 L
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Miljøsikker og fosfatfri.
  • Udviklet til at give sikker og effektiv rengøring af laboratorieinstrumenter og glasvarer inklusive reagensglas, petriskåle, kolber, mikroskopiobjektglas, patologiudstyr og kirurgiske instrumenter
  • Flere praktiske pakkestørrelser er tilgængelige
  • Sælges i koncentreret form, så kunden kan forberede den passende fortynding efter behov
  • Drænes fuldstændigt af glasvarer på få sekunder
  • Eliminerer rester og efterlader ingen forstyrrende fluorescens
  • pH-neutral og intet behov for pH-justering ved nogen koncentration
  • Ingen ætsning på glas eller plastik labware i nogen koncentration
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Vis mere
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
MP Biomedicals™ ES 7X™ -PF rengøringsopløsning