Få mere at vide
MP Biomedicals™ ES 7X™ -PF rengøringsopløsning
Shop alle MP Biomedicals produkter
Volumen (engelsk):
1,32
4 x 1 gal.
5 gal.
55 gal.
Pakningsstørrelse:
10 L
18.92 L
Pakke med 4
Pakke med 5
Pakke med 55
Beskrivelse
- Miljøsikker og fosfatfri.
- Udviklet til at give sikker og effektiv rengøring af laboratorieinstrumenter og glasvarer inklusive reagensglas, petriskåle, kolber, mikroskopiobjektglas, patologiudstyr og kirurgiske instrumenter
- Flere praktiske pakkestørrelser er tilgængelige
- Sælges i koncentreret form, så kunden kan forberede den passende fortynding efter behov
- Drænes fuldstændigt af glasvarer på få sekunder
- Eliminerer rester og efterlader ingen forstyrrende fluorescens
- pH-neutral og intet behov for pH-justering ved nogen koncentration
- Ingen ætsning på glas eller plastik labware i nogen koncentration
Tekniske data
Tekniske data
| Form | Væske |
| pH | 7 til 8 |
| Udseende | Gul |
| Koncentration | 7X |
| Indhold og opbevaring | 15 °C til 30 °C |
| Til brug med (applikation) | Bruges på glas, plastik, bordpladeudstyr og rør |
| Volumen (engelsk) | 5 gal. |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- ES-7X Cleaning Solution
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
- P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
- P103-Læs etiketten før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Dioctyl Sulfosuccinate Sodium Salt, 2-(2-butoxyethoxy)ethanol