Få mere at vide
MP Biomedicals™ ES 7X™ -PF rengøringsopløsning
ES 7X™ -PF Cleaning Solution er et fosfatfrit rengøringsmiddel, specielt udviklet til sikker og effektiv rengøring af laboratorieinstrumenter og glasvarer.
Brand: MP Biomedicals™ 097667195
1663.79 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
- Miljøsikker og fosfatfri.
- Udviklet til at give sikker og effektiv rengøring af laboratorieinstrumenter og glasvarer inklusive reagensglas, petriskåle, kolber, mikroskopiobjektglas, patologiudstyr og kirurgiske instrumenter
- Flere praktiske pakkestørrelser er tilgængelige
- Sælges i koncentreret form, så kunden kan forberede den passende fortynding efter behov
- Drænes fuldstændigt af glasvarer på få sekunder
- Eliminerer rester og efterlader ingen forstyrrende fluorescens
- pH-neutral og intet behov for pH-justering ved nogen koncentration
- Ingen ætsning på glas eller plastik labware i nogen koncentration
Tekniske data
Væske | |
Gul | |
15 °C til 30 °C | |
5 gal. |
7 til 8 | |
7X | |
Bruges på glas, plastik, bordpladeudstyr og rør |