Få mere at vide
MP Biomedicals™ ES 7X™ -PF rengøringsopløsning
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11409585 Shop alle MP Biomedicals produkter
Volumen (engelsk):
1.32
4 x 1 gal.
5 gal.
55 gal.
Pakningsstørrelse:
10 L
18.92 L
Pakke med 4
Pakke med 5
Pakke med 55
Artikelnummer. 11409585
Brand: MP Biomedicals™ 097667194
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ES 7X™ -PF Cleaning Solution er et fosfatfrit rengøringsmiddel, specielt udviklet til sikker og effektiv rengøring af laboratorieinstrumenter og glasvarer.
  • Miljøsikker og fosfatfri.
  • Udviklet til at give sikker og effektiv rengøring af laboratorieinstrumenter og glasvarer inklusive reagensglas, petriskåle, kolber, mikroskopiobjektglas, patologiudstyr og kirurgiske instrumenter
  • Flere praktiske pakkestørrelser er tilgængelige
  • Sælges i koncentreret form, så kunden kan forberede den passende fortynding efter behov
  • Drænes fuldstændigt af glasvarer på få sekunder
  • Eliminerer rester og efterlader ingen forstyrrende fluorescens
  • pH-neutral og intet behov for pH-justering ved nogen koncentration
  • Ingen ætsning på glas eller plastik labware i nogen koncentration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Væske
pH 7 til 8
Udseende Gul
Koncentration 7X
Indhold og opbevaring 15 °C til 30 °C
Til brug med (applikation) Bruges på glas, plastik, bordpladeudstyr og rør
Mængde 4 Pk.
Volumen (engelsk) 4 x 1 gal.
compliance-icons
Produktidentifikator
  • ES-7X Cleaning Solution
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Dioctyl Sulfosuccinate Sodium Salt, 2-(2-butoxyethoxy)ethanol