Få mere at vide
MP Biomedicals™ ES 7X™ -PF rengøringsopløsning
Artikelnummer. 10019520 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Volumen (engelsk):
1,32
4 x 1 gal.
5 gal.
55 gal.
Pakningsstørrelse:
10 L
18.92 L
Pakke med 4
Pakke med 5
Pakke med 55
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (engelsk) Pakningsstørrelse
10019520 1,32 10 L
11409585 4 x 1 gal. Pakke med 4
11419585 5 gal. Pakke med 5
17104185 5 gal. 18.92 L
11429585 55 gal. Pakke med 55
17114185 55 gal. -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10019520 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 097667121
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1615.00 DKK
    1535.85 DKK / 10 L
    Spare 79.15 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
ES 7X™ -PF Cleaning Solution er et fosfatfrit rengøringsmiddel, specielt udviklet til sikker og effektiv rengøring af laboratorieinstrumenter og glasvarer.
  • Sikker og effektiv
  • Opløselig i vand i enhver koncentration
  • Drænes fra glasvarer på få sekunder
  • Indeholder kraftige sekvestreringsreagenser
  • Ideel til celledyrkningsartikler og almindeligt laboratorieudstyr
  • Renser både glas og plastik labware
Tekniske data
Produkttype Fosfatfri rengøringsopløsning
Mængde 2 Pk.
Volumen (engelsk) 1,32
Volumen (metrisk) 5 L
compliance-icons
Produktidentifikator
  • ES-7X Cleaning Solution
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Dioctyl Sulfosuccinate Sodium Salt, 2-(2-butoxyethoxy)ethanol