Få mere at vide
MP Biomedicals™ ES 7X™ -PF rengøringsopløsning
ES 7X™ -PF Cleaning Solution er et fosfatfrit rengøringsmiddel, specielt udviklet til sikker og effektiv rengøring af laboratorieinstrumenter og glasvarer.
Brand: MP Biomedicals™ 097667198
Beskrivelse
- Miljøsikker og fosfatfri.
- Udviklet til at give sikker og effektiv rengøring af laboratorieinstrumenter og glasvarer inklusive reagensglas, petriskåle, kolber, mikroskopiobjektglas, patologiudstyr og kirurgiske instrumenter
- Flere praktiske pakkestørrelser er tilgængelige
- Sælges i koncentreret form, så kunden kan forberede den passende fortynding efter behov
- Drænes fuldstændigt af glasvarer på få sekunder
- Eliminerer rester og efterlader ingen forstyrrende fluorescens
- pH-neutral og intet behov for pH-justering ved nogen koncentration
- Ingen ætsning på glas eller plastik labware i nogen koncentration
Tekniske data
Væske | |
Gul | |
15 °C til 30 °C | |
55 gal. |
7 til 8 | |
7X | |
Bruges på glas, plastik, bordpladeudstyr og rør |
Sikkerhed og håndtering
- ES-7X Cleaning Solution
Signalord
- Advarsel
Farekategori
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
- P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
- P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
- P103-Læs etiketten før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
- MIXTURE LIST-Indeholder: Dioctyl Sulfosuccinate Sodium Salt, 2-(2-butoxyethoxy)ethanol