Få mere at vide
Micronova™ Renrum NovaSqueegee™
Et gummiskraberværktøj i rustfrit stål med et udskifteligt gummiblad, designet til at rense vinduer, skærme, gulve og vægge i renrummet. Valgfri brug med SSU-seriens universelle håndtag giver udvidet rækkevidde.
56.10 DKK - 974.00 DKK
Tekniske data
Til brug med (udstyr) NovaSqueegee
Se flere specifikationer
Produkter 8
Artikelnummer Brand Produkttype Materiale Længde (engelsk) Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Produkttype Materiale Længde (engelsk) Pris Antal & tilgængelighed  
17813668
Dokumentvisning
Micronova™
QDNS-12
Squeegee Elektropoleret rustfrit stål (304) 12 tommer
933.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 28-10-2025
Læg i indkøbskurv
12664873
Dokumentvisning
Micronova™
QDNS-18
Squeegee Elektropoleret rustfrit stål (304) 18 tommer
954.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 12-11-2025
Læg i indkøbskurv
12663506
Dokumentvisning
Micronova™
QDNS-22
Squeegee Elektropoleret rustfrit stål (304) 22 tommer
974.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 18-11-2025
Læg i indkøbskurv
13107606
Dokumentvisning
Micronova™
NS-18
Squeegee Blade Polyvinyl Acetate 18 in.
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
13117606
Dokumentvisning
Micronova™
NS-22
Squeegee Blade Polyvinyl Acetate 22 in.
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
13107656
Dokumentvisning
Micronova™
RS-12
Squeegee Blade Rubber 12 in.
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
13117656
Dokumentvisning
Micronova™
RS-18
Raskeblad Gummi 18 tommer
65.55 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 10-11-2025
Læg i indkøbskurv
13127656
Dokumentvisning
Micronova™
RS-22
Raskeblad Gummi 22 tommer
77.10 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 02-09-2025
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
De Micronova Renrum NovaSqueegee™ er et værktøj i rustfrit stål, der leveres som standard med et udskifteligt gummiblad og har en Quick Disconnect-håndtagsfastgørelse til valgfri brug med SSU-seriens håndtag.
  • Rabberværktøj i rustfrit stål med gummiklinge
  • Designet til at rengøre vinduer, skærme, gulve og vægge i renrummet
  • Fremstillet i 304 elektropoleret rustfrit stål
  • Gummiudskiftningsblade til rådighed
  • Fås i 12, 18 og 22'' (30, 45, 55 cm) størrelser
  • Hurtig afmontering af håndtag
  • Valgfri brug med SSU-seriens universelle håndtag
  • Hele enheden kan autoklaveres
Tekniske data
Tekniske data
NovaSqueegee
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Micronova™ Renrum NovaSqueegee™