Få mere at vide
Micronova™ Renrum NovaSqueegee™
Artikelnummer. 13117606 Shop alle Micronova produkter
Produkttype:
Raskeblad
Skraberblad
Squeegee
Materiale:
Elektropoleret rustfrit stål (304)
Gummi
Polyvinylacetat
Længde (engelsk):
12 tommer
18 tommer
22 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13117606
Brand: Micronova™ NS22
Et gummiskraberværktøj i rustfrit stål med et udskifteligt gummiblad, designet til at rense vinduer, skærme, gulve og vægge i renrummet. Valgfri brug med SSU-seriens universelle håndtag giver udvidet rækkevidde.
The Micronova Cleanroom NovaSqueegee™ is a stainless steel tool that comes standard with a replaceable rubber blade and features a Quick Disconnect handle attachment for optional use with the SSU series handles.
  • Stainless steel squeegee tool with a rubber blade
  • Designed to clean windows, screens, floors and walls in the cleanroom
  • Made with 304 electropolished stainless steel
  • Rubber replacement blades available
  • Available in 12, 18 and 22-inch (30, 45, 55 cm) sizes
  • Quick disconnect handle attachment
  • Optional use with SSU series Universal Handles
  • Entire unit is autoclavable
Tekniske data
Produkttype Skraberblad
Farvekodet No
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (udstyr) NovaSqueegee
Længde (engelsk) 22 tommer
Længde (metrisk) 56 cm
Materiale Polyvinylacetat
Bredde (engelsk) 0.75 in.
Bredde (metrisk) 1.9 cm