Få mere at vide
Micronova™ Renrum NovaSqueegee™
Artikelnummer. 12664873 Shop alle Micronova produkter
Produkttype:
Raskeblad
Skraberblad
Squeegee
Squeegee Blade
Materiale:
Elektropoleret rustfrit stål (304)
Gummi
Polyvinyl Acetate
Polyvinylacetat
Rubber
Længde (engelsk):
12 in.
12 tommer
18 tommer
22 in.
22 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12664873
Brand: Micronova™ QDNS18
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Et gummiskraberværktøj i rustfrit stål med et udskifteligt gummiblad, designet til at rense vinduer, skærme, gulve og vægge i renrummet. Valgfri brug med SSU-seriens universelle håndtag giver udvidet rækkevidde.
De Micronova Renrum NovaSqueegee™ er et værktøj i rustfrit stål, der leveres som standard med et udskifteligt gummiblad og har en Quick Disconnect-håndtagsfastgørelse til valgfri brug med SSU-seriens håndtag.
  • Rabberværktøj i rustfrit stål med gummiklinge
  • Designet til at rengøre vinduer, skærme, gulve og vægge i renrummet
  • Fremstillet i 304 elektropoleret rustfrit stål
  • Gummiudskiftningsblade til rådighed
  • Fås i 12, 18 og 22'' (30, 45, 55 cm) størrelser
  • Hurtig afmontering af håndtag
  • Valgfri brug med SSU-seriens universelle håndtag
  • Hele enheden kan autoklaveres
Tekniske data
Produkttype Squeegee
Farvekodet No
Håndtag Type Quick Disconnect
Sterilitet Ikke steril
Autoklaverbar Autoclavable
Farve Gray
Engangs Genanvendelig
Til brug med (applikation) Til rengøring af vægge, vinduer og skærme
Til brug med (udstyr) NovaSqueegee
Længde (engelsk) 18 tommer
Længde (metrisk) 45.7 cm
Materiale Elektropoleret rustfrit stål (304)
Mængde 1 stk.
Bredde (engelsk) 1,5 tommer
Bredde (metrisk) 3.8 cm