Få mere at vide
Micronova™ Renrum NovaSqueegee™
Shop alle Micronova produkter
Produkttype:
Raskeblad
Skraberblad
Squeegee
Materiale:
Elektropoleret rustfrit stål (304)
Gummi
Polyvinylacetat
Længde (engelsk):
12 tommer
18 tommer
22 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
De Micronova Renrum NovaSqueegee™ er et værktøj i rustfrit stål, der leveres som standard med et udskifteligt gummiblad og har en Quick Disconnect-håndtagsfastgørelse til valgfri brug med SSU-seriens håndtag.
- Rabberværktøj i rustfrit stål med gummiklinge
- Designet til at rengøre vinduer, skærme, gulve og vægge i renrummet
- Fremstillet i 304 elektropoleret rustfrit stål
- Gummiudskiftningsblade til rådighed
- Fås i 12, 18 og 22'' (30, 45, 55 cm) størrelser
- Hurtig afmontering af håndtag
- Valgfri brug med SSU-seriens universelle håndtag
- Hele enheden kan autoklaveres
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Raskeblad |
| Farvekodet | No |
| Håndtag Type | None |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Farve | Sort |
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med (applikation) | Til rengøring af vinduer |
| Til brug med (udstyr) | NovaSqueegee |
| Længde (engelsk) | 18 tommer |
| Vis mere |