Få mere at vide
Micronova™ Renrum NovaSqueegee™
Artikelnummer. 12663506 Shop alle Micronova produkter
Produkttype:
Raskeblad
Squeegee
Squeegee Blade
Materiale:
Elektropoleret rustfrit stål (304)
Gummi
Polyvinyl Acetate
Rubber
Længde (engelsk):
12 in.
12 tommer
18 in.
18 tommer
22 in.
22 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12663506
Brand: Micronova™ QDNS22
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Et gummiskraberværktøj i rustfrit stål med et udskifteligt gummiblad, designet til at rense vinduer, skærme, gulve og vægge i renrummet. Valgfri brug med SSU-seriens universelle håndtag giver udvidet rækkevidde.
De Micronova Renrum NovaSqueegee™ er et værktøj i rustfrit stål, der leveres som standard med et udskifteligt gummiblad og har en Quick Disconnect-håndtagsfastgørelse til valgfri brug med SSU-seriens håndtag.
  • Rabberværktøj i rustfrit stål med gummiklinge
  • Designet til at rengøre vinduer, skærme, gulve og vægge i renrummet
  • Fremstillet i 304 elektropoleret rustfrit stål
  • Gummiudskiftningsblade til rådighed
  • Fås i 12, 18 og 22'' (30, 45, 55 cm) størrelser
  • Hurtig afmontering af håndtag
  • Valgfri brug med SSU-seriens universelle håndtag
  • Hele enheden kan autoklaveres
Tekniske data
Produkttype Squeegee
Farvekodet No
Håndtag Type Quick Disconnect
Duft Unscented
Sterilitet Ikke steril
Autoklaverbar Autoclavable
Farve Gray
Engangs Genanvendelig
Til brug med (applikation) Til rengøring af vægge, vinduer og skærme
Til brug med (udstyr) NovaSqueegee
Længde (engelsk) 22 tommer
Længde (metrisk) 56 cm
Materiale Elektropoleret rustfrit stål (304)
Mængde 1 stk.
Bredde (engelsk) 1,5 tommer
Bredde (metrisk) 3.8 cm