Få mere at vide
Micronova™ Renrum NovaSqueegee™
Artikelnummer. 17813668 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Produkttype:
Raskeblad
Skraberblad
Squeegee
Materiale:
Elektropoleret rustfrit stål (304)
Gummi
Polyvinylacetat
Længde (engelsk):
12 tommer
18 tommer
22 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Materiale Længde (engelsk) Pakningsstørrelse
17813668 Squeegee Elektropoleret rustfrit stål (304) 12 tommer -
12664873 Squeegee Elektropoleret rustfrit stål (304) 18 tommer Hver
12663506 Squeegee Elektropoleret rustfrit stål (304) 22 tommer Hver
13107606 Skraberblad Polyvinylacetat 18 tommer Hver
13117606 Skraberblad Polyvinylacetat 22 tommer Hver
13107656 Skraberblad Gummi 12 tommer Hver
13117656 Raskeblad Gummi 18 tommer Hver
13127656 Raskeblad Gummi 22 tommer Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 17813668 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. QDNS12
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    852.00 DKK
    784.66 DKK / Pakke med 1
    Spare 67.34 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-01-2027
Et gummiskraberværktøj i rustfrit stål med et udskifteligt gummiblad, designet til at rense vinduer, skærme, gulve og vægge i renrummet. Valgfri brug med SSU-seriens universelle håndtag giver udvidet rækkevidde.
De Micronova Renrum NovaSqueegee™ er et værktøj i rustfrit stål, der leveres som standard med et udskifteligt gummiblad og har en Quick Disconnect-håndtagsfastgørelse til valgfri brug med SSU-seriens håndtag.
  • Rabberværktøj i rustfrit stål med gummiklinge
  • Designet til at rengøre vinduer, skærme, gulve og vægge i renrummet
  • Fremstillet i 304 elektropoleret rustfrit stål
  • Gummiudskiftningsblade til rådighed
  • Fås i 12, 18 og 22'' (30, 45, 55 cm) størrelser
  • Hurtig afmontering af håndtag
  • Valgfri brug med SSU-seriens universelle håndtag
  • Hele enheden kan autoklaveres
Tekniske data
Produkttype Squeegee
Farvekodet Nej
Håndtag Type Hurtig afbrydelse
Sterilitet Ikke steril
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Grå
Engangs Genanvendelig
Til brug med (applikation) Til rengøring af vægge, vinduer og skærme
Til brug med (udstyr) NovaSqueegee
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 30.5 cm
Materiale Elektropoleret rustfrit stål (304)
Mængde 1 stk.
Bredde (engelsk) 1,5 tommer
Bredde (metrisk) 3.8 cm