Få mere at vide
Brady™ CleanLift™ Serie Thermal Transfer Printable Labels, B-449
Ideel til en række applikationer. Brady™ CleanLift™ Series Thermal Transfer Printable Labels er lavet af aftagelig polypropylen
855.00 DKK - 2070.00 DKK
Tekniske data
Oversigt Anbefalet båndserie: R6200
Belægning Ingen
Farve Hvid
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Se flere specifikationer
Produkter 7
Produktkode Brand Størrelse (metrisk) Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Størrelse (metrisk) Pris Antal & tilgængelighed  
11573065
Dokumentvisning
Brady™
067110
31,75 x 6,35 mm (B x H)
855.00 DKK
1 ruller
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Læg i indkøbskurv
11583065
Dokumentvisning
Brady™
067111
50,8 x 25,4 mm (B x H)
1040.00 DKK
1 ruller
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
11593065
Dokumentvisning
Brady™
067112
76,2 x 25,4 mm (B x H)
1555.00 DKK
1 ruller
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
12393750
Dokumentvisning
Brady™
067113
76,2 x 50,8 mm (B x H)
1040.00 DKK
1 ruller
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
11563065
Dokumentvisning
Brady™
067109
25,4 x 12,7 mm (B x H)
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
1270.00 DKK
1181.93 DKK / 1 ruller
Spare 88.07 DKK
6% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
11513075
Dokumentvisning
Brady™
067114
101,6 x 50,8 mm (B x H)
1385.00 DKK
1 ruller
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
11523075
Dokumentvisning
Brady™
067115
101,6 x 76,2 mm (B x H)
2070.00 DKK
1 ruller
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Fås i forskellige størrelser
Tekniske data
Tekniske data
Anbefalet båndserie: R6200
Hvid
Termisk overførsel
Stregkodemærkning, Komponent- og udstyrsidentifikation, Generel og industriel identifikation
-70 °C
-94 °F til 194 °F
0,0044 tommer.
Ingen
Enkeltsidet printbar
Termisk overførselsprinteretiket
BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP-serien, THT 76 mm kerneprintere, i7500
Rektangel
-70 °C til +90 °C
0.112 mm
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater