Få mere at vide
Brady™ CleanLift™ Serie Thermal Transfer Printable Labels, B-449
Ideel til en række applikationer. Brady™ CleanLift™ Series Thermal Transfer Printable Labels er lavet af aftagelig polypropylen
Brand: Brady™ 067113
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Fås i forskellige størrelser
Tekniske data
| Anbefalet båndserie: R6200 | |
| Ingen | |
| Mat | |
| Polypropylen (B-449) | |
| Termisk overførsel | |
| Ikke-steril | |
| BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP-serien, THT 76 mm kerneprintere, i7500 | |
| -70 °C | |
| 1000 Label(s) / Roll | |
| Rektangel | |
| 76,2 x 50,8 mm (B x H) | |
| -70 °C til +90 °C | |
| 0.112 mm | |
| 50.80 x 76.20 mm | |
| 3 tommer | |
| 76.20 mm | |
| 50.8 mm |
| Akryl, Aftagelig | |
| Hvid | |
| Rulle | |
| Enkeltsidet printbar | |
| Termisk overførselsprinteretiket | |
| Stregkodemærkning, Komponent- og udstyrsidentifikation, Generel og industriel identifikation | |
| 1 | |
| THT-19-449-1 | |
| 1000/Pk. | |
| 76.20 mm (W) x 50.80 mm (H) | |
| -94 °F til 194 °F | |
| 0,0044 tommer. | |
| 53.98 mm | |
| 2 tommer | |
| 76.2 mm | |
| 2 tommer | |
| THT-19-449-1 |