Få mere at vide
Brady™ CleanLift™ Serie Thermal Transfer Printable Labels, B-449
Ideel til en række applikationer. Brady™ CleanLift™ Series Thermal Transfer Printable Labels er lavet af aftagelig polypropylen
Brand:  Brady™ 067112
1403.39 DKK valid until 2026-10-31
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "28008" for at få din tilbudspris.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11593065
  • 1555.00 DKK / 1 ruller
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Brug rabatkode 28008
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 22-10-2026
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Fås i forskellige størrelser
Tekniske data
Tekniske data
Anbefalet båndserie: R6200
Ingen
Mat
Polypropylen (B-449)
Termisk overførsel
Ikke-steril
BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP-serien, THT 76 mm kerneprintere, i7500
-70 °C
3000 Label(s) / Roll
Rektangel
76,2 x 25,4 mm (B x H)
-70 °C til +90 °C
0.112 mm
25.40 x 76.20 mm
3 tommer
76.20 mm
25.4 mm
Akryl, Aftagelig
Hvid
Rulle
Enkeltsidet printbar
Termisk overførselsprinteretiket
Stregkodemærkning, Komponent- og udstyrsidentifikation, Generel og industriel identifikation
1
THT-18-449-3
3000/Pk.
76.20 mm (W) x 25.40 mm (H)
-94 °F til 194 °F
0,0044 tommer.
28.58 mm
1 tomme
76.2 mm
1 tomme
THT-18-449-3
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Promo
Udløber: 2026-10-31
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Kampagnekode: 28008
Gør sikkerhed til en prioritet, samtidig med at du får mere ud af dit budget. I en begrænset periode kan du spare op til 60 % på et bredt udvalg af vigtige sikkerhedsprodukter til dit laboratorium og din arbejdsplads.
Anvender kampagne og tilføjer...
Promo
Udløber: 2026-10-31
Understøt et sikrere og mere effektivt laboratorium
Kampagnekode: 28026
Spar op til 66 % på pålidelige løsninger til lokalesikkerhed og -vedligeholdelse.
Anvender kampagne og tilføjer...