Få mere at vide
Brady™ CleanLift™ Serie Thermal Transfer Printable Labels, B-449
Ideel til en række applikationer. Brady™ CleanLift™ Series Thermal Transfer Printable Labels er lavet af aftagelig polypropylen
Brand:  Brady™ 067110
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11573065
  • 855.00 DKK / 1 ruller
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Fås i forskellige størrelser
Tekniske data
Tekniske data
Anbefalet båndserie: R6200
Ingen
Mat
Polypropylen (B-449)
Termisk overførsel
Ikke-steril
BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP-serien, THT 76 mm kerneprintere, i7500
2
THT-13-449-10
10,000/Pk.
31.75 mm (W) x 6.35 mm (H)
-94 °F til 194 °F
0,0044 tommer.
9.53 mm
0,25 tommer
31.75 mm
0,25 tommer
THT-13-449-10
Akryl, Aftagelig
Hvid
Rulle
Enkeltsidet printbar
Termisk overførselsprinteretiket
Stregkodemærkning, Komponent- og udstyrsidentifikation, Generel og industriel identifikation
33.02 mm
-70 °C
10000 Label(s) / Roll
Rektangel
31,75 x 6,35 mm (B x H)
-70 °C til +90 °C
0.112 mm
6.35 x 31.75 mm
1,25 tommer.
31.75 mm
6.35 mm