Få mere at vide
Brady™ CleanLift™ Serie Thermal Transfer Printable Labels, B-449
Ideel til en række applikationer. Brady™ CleanLift™ Series Thermal Transfer Printable Labels er lavet af aftagelig polypropylen
Brand: Brady™ 067109
1122.82 DKK valid until 2026-10-31
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "28008" for at få din tilbudspris.
Beskrivelse
- Fås i forskellige størrelser
Tekniske data
| Anbefalet båndserie: R6200 | |
| Ingen | |
| Mat | |
| Polypropylen (B-449) | |
| Termisk overførsel | |
| Ikke-steril | |
| BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP-serien, THT 76 mm kerneprintere, i7500 | |
| 3 | |
| THT-5-449-10 | |
| 10,000/Pk. | |
| 25.40 mm (W) x 12.70 mm (H) | |
| -94 °F til 194 °F | |
| 0,0044 tommer. | |
| 15.24 mm | |
| 0,5 tommer | |
| 25.4 mm | |
| 0,5 tommer | |
| THT-5-449-10 |
| Akryl, Aftagelig | |
| Hvid | |
| Rulle | |
| Enkeltsidet printbar | |
| Termisk overførselsprinteretiket | |
| Stregkodemærkning, Komponent- og udstyrsidentifikation, Generel og industriel identifikation | |
| 27.31 mm | |
| -70 °C | |
| 10000 Label(s) / Roll | |
| Rektangel | |
| 25,4 x 12,7 mm (B x H) | |
| -70 °C til +90 °C | |
| 0.112 mm | |
| 12.70 x 25.40 mm | |
| 1 tomme | |
| 25.40 mm | |
| 12.7 mm |