Få mere at vide
Brady™ CleanLift™ Serie Thermal Transfer Printable Labels, B-449
Ideel til en række applikationer. Brady™ CleanLift™ Series Thermal Transfer Printable Labels er lavet af aftagelig polypropylen
Brand:  Brady™ 067115
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11523075
  • 2070.00 DKK / 1 ruller
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Fås i forskellige størrelser
Tekniske data
Tekniske data
Anbefalet båndserie: R6200
Ingen
Mat
Polypropylen (B-449)
Termisk overførsel
Ikke-steril
BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP-serien, THT 76 mm kerneprintere, i7500
-70 °C
1000 Label(s) / Roll
Rektangel
101,6 x 76,2 mm (B x H)
-70 °C til +90 °C
0.112 mm
76.2 x 101.60 mm
4 tommer
101.60 mm
76.2 mm
Akryl, Aftagelig
Hvid
Rulle
Enkeltsidet printbar
Termisk overførselsprinteretiket
Stregkodemærkning, Komponent- og udstyrsidentifikation, Generel og industriel identifikation
1
THT-76-449-1
1000/Pk.
101.60 mm (W) x 76.20 mm (H)
-94 °F til 194 °F
0,0044 tommer.
79.37 mm
3 tommer
101.60 mm
3 tommer
THT-76-449-1