Få mere at vide
Brady™ Etiketter til stationære laserprintere
Etiketter til stationære laserprintere ideelle til typeplader, aktividentifikation og generelle mærkningsapplikationer.
880.46 DKK - 4185.00 DKK
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Oversigt LaserTab Laserprintbare etiketter
Klæbende type Akryl, Permanent
Slutte Mat
Format Mærke
Se flere specifikationer
Produkter 5
Produktkode Brand Farve Materiale Mængde Størrelse Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Farve Materiale Mængde Størrelse Pris Antal & tilgængelighed  
11553584
Dokumentvisning
Brady™
029727
Hvid Polyester 10.000 pakker 0,25 x 1,875 tommer. (L x B)
3985.00 DKK
Pakke med 1
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Læg i indkøbskurv
10734623
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Brady™
LAT-58-361-1
Gennemskinnelig Polyester 1000 pakker 2.625 x 1 tommer. (L x B)
1975.00 DKK
Pakke med 1
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
10478032
Dokumentvisning
Brady™
029683
Hvid Nylon Klæde 2500 pakker 1.437 x 1 tommer. (L x B)
4185.00 DKK
Pakke med 1
Se alternative produkter
Spar op til 
»
På lager
Læg i indkøbskurv
10531143
Afficher les documents Détails de la promotion
Brady™
089404
Gennemskinnelig Polyester 2500 pakker 2,625 x 0,6 tommer. (L x B)
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
3220.00 DKK
3002.06 DKK / Pakke med 1
Spare 217.94 DKK
6% Slukket
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Ajouter au panier
10407272
Afficher les documents Détails de la promotion
Brady™
089405
Hvid Nylon Klæde 2500 pakker 0,375 in. dia.
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
947.00 DKK
880.46 DKK / Pakke med 1
Spare 66.54 DKK
7% Slukket
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Ajouter au panier
Description
Description
  • Holdbare, kemikalie- og opløsningsmiddelbestandige etiketter til brug med en række forskellige laserprintere.
  • Høj opløsning, god opløsningsmiddel- og udtværingsmodstand, moderat til høj temperatur.
  • Tåler ekstreme laboratoriemiljøer.
Spécification
Spécification
Autoklaverbar
Akryl, Permanent
Mærke
Ikke steril
LaserTab Laserprintbare etiketter
Mat
Laser
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.