Få mere at vide
Brady™ Etiketter til stationære laserprintere
Etiketter til stationære laserprintere ideelle til typeplader, aktividentifikation og generelle mærkningsapplikationer.
Brand:  Brady™ 029727
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11553584
  • 3985.00 DKK / Pakke med 1
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Holdbare, kemikalie- og opløsningsmiddelbestandige etiketter til brug med en række forskellige laserprintere.
  • Høj opløsning, god opløsningsmiddel- og udtværingsmodstand, moderat til høj temperatur.
  • Tåler ekstreme laboratoriemiljøer.
Tekniske data
Tekniske data
Autoklaverbar
LaserTab Laserprintbare etiketter
Hvid
Mat
Polyester
Laser
Ikke steril
Laser printer
Pakke med 65 ark
-40 °C
10.000 pakker
0,25 x 1,875 tommer. (L x B)
-40 °C til +130 °C
0.094 mm
0,25 tommer
47.63 mm
0,25 tommer
47.63 mm
UL anerkendt, CSA accepteret
Akryl, Permanent
Forsendelse
Mærke
Enkeltsidet printbar
Label
Printplade og komponent-ID, Laboratorie-identifikation, Gennemgående hul-top, Brøndplade
50.8 mm
4
10140 Etiketter/Pakke
Rektangel
-40 °F til +266 °F
3,5 mio
0,25 x 1,875 tommer (6,35 x 47,63 mm)
1,87 tommer.
0,25 tommer
6.35 mm
LAT-10-747-10