Få mere at vide
Brady™ Etiketter til stationære laserprintere
Etiketter til stationære laserprintere ideelle til typeplader, aktividentifikation og generelle mærkningsapplikationer.
Brand:  Brady™ 089404
2851.95 DKK valid until 2026-10-31
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "28008" for at få din tilbudspris.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 10531143
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3220.00 DKK
    3002.06 DKK / Pakke med 1
    Spare 217.94 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Holdbare, kemikalie- og opløsningsmiddelbestandige etiketter til brug med en række forskellige laserprintere.
  • Høj opløsning, god opløsningsmiddel- og udtværingsmodstand, moderat til høj temperatur.
  • Tåler ekstreme laboratoriemiljøer.
Tekniske data
Tekniske data
Autoklaverbar
LaserTab Laserprintbare etiketter
Gennemskinnelig
Mat
Polyester
Laser
Ikke steril
Laserprintere
Pakke med 56 ark
-70 °C
2500 pakker
2,625 x 0,6 tommer. (L x B)
-70 °C til +110 °C
0.051 mm
2,625 tommer
15.24 mm
1 tomme
25.40 mm
ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155
Akryl, Permanent
Forsendelse
Mærke
Enkeltsidet printbar
Label
Frysere, flydende nitrogen, autoklaver, varme bade, laboratoriemærkning og identifikation
68.58 mm
3
2544 Etiketter/Pakke
Rektangel
-94 °F til +230 °F
2 mil
2,625 x 0,6 tommer (66,68 x 15,24 mm)
0,6 tommer
2.625 tommer.
6.66 cm
LAT-59-361-2.5
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Promo
Udløber: 2026-10-31
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Kampagnekode: 28008
Gør sikkerhed til en prioritet, samtidig med at du får mere ud af dit budget. I en begrænset periode kan du spare op til 60 % på et bredt udvalg af vigtige sikkerhedsprodukter til dit laboratorium og din arbejdsplads.
Anvender kampagne og tilføjer...