Få mere at vide
Brady™ Etiketter til stationære laserprintere
Etiketter til stationære laserprintere ideelle til typeplader, aktividentifikation og generelle mærkningsapplikationer.
Marque:  Brady™ LAT-58-361-1
1782.44 DKK valid until 2026-10-31
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "28008" for at få din tilbudspris.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit 10734623
  • 1975.00 DKK / Pakke med 1
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Brug rabatkode 28008
Afficher toutes les promotions
På lager
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Holdbare, kemikalie- og opløsningsmiddelbestandige etiketter til brug med en række forskellige laserprintere.
  • Høj opløsning, god opløsningsmiddel- og udtværingsmodstand, moderat til høj temperatur.
  • Tåler ekstreme laboratoriemiljøer.
Spécification
Spécification
Autoklaverbar
LaserTab Laserprintbare etiketter
Gennemskinnelig
Mat
Polyester
Laser
Ikke steril
Laser printer
Pakke med 48 ark
-70 °C
1000 pakker
2.625 x 1 tommer. (L x B)
-70 °C til +110 °C
0.051 mm
2,625 tommer
25.40 mm
1 tomme
25.40 mm
ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155
Akryl, Permanent
Forsendelse
Mærke
Enkeltsidet printbar
Label
Frysere, flydende nitrogen, autoklaver, varme bade, laboratoriemærkning og identifikation
27.94 mm
7
1008 Labels/Pack
Rektangel
-94 °F til +230 °F
2 mil
2,625 x 1 tomme (66,68 x 25,4 mm)
1 tomme
2.625 tommer.
66.67 mm
LAT-58-361-1
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Promo
Udløber: 2026-10-31
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Kampagnekode: 28008
Gør sikkerhed til en prioritet, samtidig med at du får mere ud af dit budget. I en begrænset periode kan du spare op til 60 % på et bredt udvalg af vigtige sikkerhedsprodukter til dit laboratorium og din arbejdsplads.
Anvender kampagne og tilføjer...
Promo
Udløber: 2026-10-31
Understøt et sikrere og mere effektivt laboratorium
Kampagnekode: 28026
Spar op til 66 % på pålidelige løsninger til lokalesikkerhed og -vedligeholdelse.
Anvender kampagne og tilføjer...
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.