Få mere at vide
Brady™ Etiketter til stationære laserprintere
Etiketter til stationære laserprintere ideelle til typeplader, aktividentifikation og generelle mærkningsapplikationer.
Brand: Brady™ 029683
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Holdbare, kemikalie- og opløsningsmiddelbestandige etiketter til brug med en række forskellige laserprintere.
- Høj opløsning, god opløsningsmiddel- og udtværingsmodstand, moderat til høj temperatur.
- Tåler ekstreme laboratoriemiljøer.
Tekniske data
| Autoklaverbar | |
| LaserTab Laserprintbare etiketter | |
| Hvid | |
| Mat | |
| Nylon Klæde | |
| Laser | |
| Ikke steril | |
| Laser printer | |
| Pakke med 60 ark | |
| -40 °C | |
| 2500 pakker | |
| 1.437 x 1 tommer. (L x B) | |
| -40 °C til +90 °C | |
| 0.165 mm | |
| 1,437 tommer | |
| 25.40 mm | |
| 1,44 tommer | |
| 36.50 mm |
| Halogenfri (DIN VDE 0472/del 815) | |
| Akryl, Permanent | |
| Forsendelse | |
| Mærke | |
| Enkeltsidet printbar | |
| Label | |
| Laboratorieidentifikation, panelidentifikation, lednings- og kabelmærkning | |
| 27.94 mm | |
| 7 | |
| 2520 Etiketter/Pakke | |
| Rektangel | |
| -40 °F til +194 °F | |
| 6,5 mio | |
| 1,437 x 1 tomme (36,5 x 25,4 mm) | |
| 1 tomme | |
| 1.437 tommer. | |
| 3.64 cm | |
| LAT-39-799-2.5 |