Få mere at vide
Brady™ Etiketter til stationære laserprintere
Etiketter til stationære laserprintere ideelle til typeplader, aktividentifikation og generelle mærkningsapplikationer.
Brand:  Brady™ 089405
836.43 DKK valid until 2026-10-31
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "28008" for at få din tilbudspris.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 10407272
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    947.00 DKK
    880.46 DKK / Pakke med 1
    Spare 66.54 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Holdbare, kemikalie- og opløsningsmiddelbestandige etiketter til brug med en række forskellige laserprintere.
  • Høj opløsning, god opløsningsmiddel- og udtværingsmodstand, moderat til høj temperatur.
  • Tåler ekstreme laboratoriemiljøer.
Tekniske data
Tekniske data
Autoklaverbar
LaserTab Laserprintbare etiketter
Hvid
Mat
Nylon Klæde
Laser
Ikke steril
Laserprintere
Pakke med 9 ark
-40 °C
2500 pakker
0,375 in. dia.
-40 °C til +90 °C
0.165 mm
0,375 tommer
9.52 mm
0,37 tommer.
LAT-60-799-2.5
Halogenfri (DIN VDE 0472/del 815)
Akryl, Permanent
Forsendelse
Mærke
Enkeltsidet printbar
Label
Frysere, flydende nitrogen, autoklaver, varme bade, laboratoriemærkning og identifikation
12.70 mm
15
2565 Etiketter/Pakke
Rund
-40 °F til +194 °F
6,5 mio
0,375 x 0,375 tommer (9,35 x 9,35 mm)
0,375 tommer
12.70 mm
0.952 cm
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Promo
Udløber: 2026-10-31
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Kampagnekode: 28008
Gør sikkerhed til en prioritet, samtidig med at du får mere ud af dit budget. I en begrænset periode kan du spare op til 60 % på et bredt udvalg af vigtige sikkerhedsprodukter til dit laboratorium og din arbejdsplads.
Anvender kampagne og tilføjer...
Promo
Udløber: 2026-10-31
Understøt et sikrere og mere effektivt laboratorium
Kampagnekode: 28026
Spar op til 66 % på pålidelige løsninger til lokalesikkerhed og -vedligeholdelse.
Anvender kampagne og tilføjer...