Få mere at vide
Bel-Art™ Dispensering af dråbeflasker
Let-klemme dispenseringsflasker giver mulighed for kritisk faldkontrol.
158.00 DKK - 440.63 DKK
Tekniske data
Farve | Translucent, Red |
---|---|
Materiale | LDPE |
nr. pr. pakke | 12 |
Sterilitet | Non-sterile |
Lukning inkluderet | Yes |
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
12338218
|
Bel-Art™
F11637-0012 |
15 mL | ||||||||
12348218
|
Bel-Art™
F11637-0001 |
30 mL |
187.46 DKK
Pakke med 12 |
Forventet forsendelse: 28-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
12358218
|
Bel-Art™
F11637-0002 |
60 mL |
180.45 DKK
Pakke med 12 |
Forventet forsendelse: 28-11-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
12368218
|
Bel-Art™
F11637-0004 |
125 mL |
299.20 DKK
Pakke med 12 |
Forventet forsendelse: 18-11-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
12378218
|
Bel-Art™
F11637-0006 |
185 mL |
361.24 DKK
Pakke med 12 |
Forventet forsendelse: 04-11-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
12388218
|
Bel-Art™
F11637-0008 |
250 mL |
352.00 DKK 349.90 DKK / Pakke med 12 Spare 2.10 DKK 0.60% Slukket |
Forventet forsendelse: 04-11-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
12398218
|
Bel-Art™
F11637-0016 |
500 mL |
440.63 DKK
Pakke med 12 |
Forventet forsendelse: 22-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
Beskrivelse
- Forseglingshætten klikker let på og fortsætter med at holde tæt selv efter gentagen brug
- Spidsåbningen er 0,76 mm (0,030 in.)
- Støbt af polyethylen med lav densitet (LDPE)
Tekniske data
Translucent, Red | |
12 | |
Yes | |
Reusable | |
No | |
Cylindrical | |
Polyethylene |
LDPE | |
Non-sterile | |
Not Autoclavable | |
0.002 oz. | |
Narrow, Threaded | |
Dispensing Bottle | |
Snap |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Bel-Art™ Dispensering af dråbeflasker