Få mere at vide
Bel-Art™ Dispensering af dråbeflasker
Artikelnummer. 12378218 Shop alle SP Scienceware produkter
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
185 mL
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. 12378218
Brand: Bel-Art™ F116370006
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Let-klemme dispenseringsflasker giver mulighed for kritisk faldkontrol.
  • Forseglingshætten klikker let på og fortsætter med at holde tæt selv efter gentagen brug
  • Spidsåbningen er 0,76 mm (0,030 in.)
  • Støbt af polyethylen med lav densitet (LDPE)
Tekniske data
Volumen 6 oz., 185 ml
Kapacitet (metrisk) 185 mL
Kapacitet (engelsk) 6 oz.
Farve Gennemskinnelig, Rød
Materiale LDPE
nr. pr. pakke 12
Sterilitet Ikke steril
Lukning inkluderet Ja
Engangs Genanvendelig
Dropper kapacitet 6 oz.
Drop Størrelse 0,002 oz.
Uddannet Nej
Mund Smal, gevind
Form Cylindrisk
Højde (metrisk) 159 mm
Produkttype Udleveringsflaske
Bredde (engelsk) 2,1 tommer.
Længde (engelsk) 6,25 tommer.
Højde (engelsk) 6,25 tommer.
Lukningsmateriale Polyethylen
Lukkestørrelse 24 mm
Diameter (metrisk) 53.3 mm
Lukketype Snap
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres