Få mere at vide
Bel-Art™ Dispensering af dråbeflasker
Let-klemme dispenseringsflasker giver mulighed for kritisk faldkontrol.
Brand: Bel-Art™ F11637-0012
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Sealer cap snaps on easily and continues to hold a tight seal even after repeated use
- Tip opening is 0.76 mm (0.030 in.)
- Molded from low density polyethylene (LDPE)
Tekniske data
0.5 oz., 15 mL | |
0.5 oz. | |
LDPE | |
Non-sterile | |
Not Autoclavable | |
0.5 oz. | |
No | |
Cylindrical | |
Dispensing Bottle | |
3.25 in. | |
Polyethylene | |
24.4 mm |
15 mL | |
Translucent, Red | |
12 | |
Yes | |
Reusable | |
0.002 oz. | |
Narrow, Threaded | |
82.6 mm | |
0.96 in. | |
3.25 in. | |
15 mm | |
Snap |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Bel-Art™ Dispensering af dråbeflasker > Capacity: 0.5 oz. (15 mL)
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion