Få mere at vide
Bel-Art™ Dispensering af dråbeflasker
Artikelnummer. 12398218
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
185 mL
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
12398218 500 mL -
12338218 15 mL Pakke med 12
12348218 30 mL -
12358218 60 mL -
12368218 125 mL -
12378218 185 mL -
12388218 250 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 12398218 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. F116370016
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    448.00 DKK
    366.16 DKK / Pakke med 12
    Spare 81.84 DKK
    18% Slukket
Forventet forsendelse: 11-03-2027
Let-klemme dispenseringsflasker giver mulighed for kritisk faldkontrol.
  • Forseglingshætten klikker let på og fortsætter med at holde tæt selv efter gentagen brug
  • Spidsåbningen er 0,76 mm (0,030 in.)
  • Støbt af polyethylen med lav densitet (LDPE)
Tekniske data
Volumen 16 oz., 500 ml
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Farve Gennemskinnelig, Rød
Materiale LDPE
nr. pr. pakke 12
Sterilitet Ikke steril
Lukning inkluderet Ja
Dropper kapacitet 16 oz.
Drop Størrelse 0,002 oz.
Uddannet Nej
Mund Smal, gevind
Højde (metrisk) 191 mm
Bredde (engelsk) 3,07 tommer.
Længde (engelsk) 7,5 tommer
Højde (engelsk) 7,5 tommer
Lukningsmateriale Polyethylen
Lukkestørrelse 28 mm
Diameter (metrisk) 78 mm
Lukketype Snap
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 16 oz.
Form Cylindrisk
Engangs Genanvendelig
Produkttype Udleveringsflaske