Få mere at vide
Bel-Art™ Dispensering af dråbeflasker
Let-klemme dispenseringsflasker giver mulighed for kritisk faldkontrol.
Brand: Bel-Art™ F11637-0004
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Forseglingshætten klikker let på og fortsætter med at holde tæt selv efter gentagen brug
- Spidsåbningen er 0,76 mm (0,030 in.)
- Støbt af polyethylen med lav densitet (LDPE)
Tekniske data
4 oz., 125 ml | |
4 oz. | |
LDPE | |
Ikke steril | |
Må ikke autoklaveres | |
4 oz. | |
Nej | |
Cylindrisk | |
Udleveringsflaske | |
5,66 tommer. | |
Polyethylen | |
48 mm |
125 mL | |
Gennemskinnelig, Rød | |
12 | |
Ja | |
Genanvendelig | |
0,002 oz. | |
Smal, gevind | |
143.8 mm | |
48 mm | |
5,66 tommer. | |
24 mm | |
Snap |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Bel-Art™ Dispensering af dråbeflasker > Kapacitet: 4 oz. (125 ml)
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion