Få mere at vide
Bel-Art™ Dispensering af dråbeflasker
Artikelnummer. 12348218
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
185 mL
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
12348218 30 mL -
12338218 15 mL Pakke med 12
12358218 60 mL -
12368218 125 mL -
12378218 185 mL -
12388218 250 mL -
12398218 500 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 12348218 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. F116370001
Forventet forsendelse: 09-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Let-klemme dispenseringsflasker giver mulighed for kritisk faldkontrol.
  • Forseglingshætten klikker let på og fortsætter med at holde tæt selv efter gentagen brug
  • Spidsåbningen er 0,76 mm (0,030 in.)
  • Støbt af polyethylen med lav densitet (LDPE)
Tekniske data
Volumen 1 oz., 30 ml
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Kapacitet (engelsk) 1 oz.
Farve Gennemskinnelig, Rød
Materiale LDPE
nr. pr. pakke 12
Sterilitet Ikke steril
Lukning inkluderet Ja
Engangs Genanvendelig
Dropper kapacitet 1 oz.
Drop Størrelse 0,002 oz.
Uddannet Nej
Mund Smal, gevind
Form Cylindrisk
Højde (metrisk) 97.8 mm
Produkttype Udleveringsflaske
Bredde (engelsk) 1,24 tommer.
Længde (engelsk) 3,85 tommer.
Højde (engelsk) 3,85 tommer.
Lukningsmateriale Polyethylen
Lukkestørrelse 18 mm
Diameter (metrisk) 31.5 mm
Lukketype Snap
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres