Sekundære antistoffer fra ged
Udforsk vores omfattende udvalg af sekundære antistoffer fra ged rettet mod forskellige arter. Vælg mellem monoklonale eller polyklonale antistoffer, tilgængelige som konjugerede, ukonjugerede og andre former, velegnede til en bred vifte af anvendelser, der opfylder dine specifikke behov.
Nyttige links
Spar nu – eksklusive tilbud
Produktkode 15290371
Produktkode 18165601
Produktkode 11545075
Produktkode 10286672
Produktkode 10727464
Produktkode 11505075
Produktkode 11859140
Must Have
Produktkode 18189730
Gennemfør din ordre – gode tilbud
Ofte stillede spørgsmål
Sekundære antistoffer fra ged er antistoffer produceret i geder, der specifikt binder til primære antistoffer fra en anden art (f.eks. kanin eller mus). Gedens immunsystem genkender disse fremmede IgG’er og producerer antistoffer mod dem. Resultatet er antistoffer med høj specificitet for IgG fra den art, de er fremstillet imod.
Eksempler:
- Ged anti-kanin: binder til kanin-IgG
- Ged anti-mus: binder til muse-IgG
- Ged anti-menneske: binder til humant IgG
Antallet af gange afhænger af stabilitet, opbevaring og anvendelse. Typisk kan sekundære antistoffer genbruges flere gange, hvis de opbevares korrekt (-20 °C for langtidsopbevaring eller 4 °C for korttidsopbevaring) og ikke er kontaminerede.
Steril teknik og alikvotering for at undgå gentagne fryse-tø-cyklusser kan forlænge levetiden. Ved Western blot kan de ofte genbruges op til 10-20 gange ved korrekt opbevaring og fortynding. Følg altid producentens anbefalinger.
Når du vælger sekundære antistoffer fra ged, bør du overveje følgende fem faktorer:
- Artsspecificitet: Sørg for, at det sekundære antistof er specifikt for værtsarten af det primære antistof (f.eks. ged anti-kanin til primære antistoffer fra kanin).
- Konjugering: Vælg den passende konjugering til din detektionsmetode, såsom enzymer (HRP, AP), fluoroforer (FITC, Alexa Fluor) eller biotin.
- Affinitet og renhed: Vælg antistoffer med høj affinitet og renhed for at sikre specifik binding og minimal baggrundsstøj.
- Applikationskompatibilitet: Sørg for, at det sekundære antistof er egnet til din specifikke anvendelse (f.eks. Western blot, ELISA, immunhistokemi, immunfluorescens).
- Validering og anmeldelser: Tjek valideringsdata og brugeranmeldelser for at bekræfte antistoffets pålidelighed og ydeevne i lignende eksperimenter.