Få mere at vide
ECL Plex Goat anti-Mouse IgG-Cy™ 3 Secondary Antibody, Cytiva
Artikelnummer. 11505075 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
150 μg
Pakningsstørrelse:
150µg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11505075 150 μg 150µg
1 options
Artikelnummer. 11505075 Leverandør Life Science products Cytiva Leverandørnr. PA43009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2445.00 DKK
    2292.00 DKK / 150µg
    Spare 153.00 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Host Species: Goat
Isotype: IgG
Species Reactivity: Ms
Western Blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen IgG
Klassifikation Monoclonal
Konjugeret Cyanine3
Værtsarter Goat
Mængde 150 μg
Primær eller sekundær Secondary
Form Purified
Isotype IgG