Få mere at vide
anti-Rat IgG, Horseradish Peroxidase-Linked Species-Specific Whole Antibody (from goat) Secondary Antibody, Cytiva
Artikelnummer. 10360075 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10360075 1 mL 1ml
1 options
Artikelnummer. 10360075 Leverandør Life Science products Cytiva Leverandørnr. NA935
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4635.00 DKK
    4339.00 DKK / 1ml
    Spare 296.00 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Use for protein blotting, ELISA and immunocytochemistry applications. Anti-Rat IgG, Horseradish Peroxidase-Linked Species-Specific Whole Antibody (from goat) Secondary Antibody, Cytiva, is a secondary antibody from goat.
Host Species: Goat
Isotype: IgG
Species Reactivity: Rt
Protein Blotting, ELISA, Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen IgG
Klassifikation Monoclonal
Konjugeret HRP
Værtsarter Goat
Oprensningsmetode Affinity Purified
Mængde 1 mL
Primær eller sekundær Secondary
Isotype IgG
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Rat IgG, HRP-linked Whole Antibody, Goat
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [ECno. 247-500-7] and2-methyl-2H-isothiaz
  • UNKNOWN ACUTE-4% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.