Få mere at vide
AMDEX Goat Anti-Rabbit IgG - Horseradish Peroxidase, 0.5ml Secondary Antibody, Cytiva
Artikelnummer. 10157014 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
0.5 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10157014 0.5 mL Hver
1 options
Artikelnummer. 10157014 Leverandør Life Science products Cytiva Leverandørnr. RPN4301
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Host Species: Goat
Isotype: IgG
Species Reactivity: Rb
Enzyme Immunoassay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen IgG
Klassifikation Monoclonal
Konjugeret HRP
Oversigt Goat Anti-Rabbit IgG - Horseradish Peroxidase
Fortynding For ELISA, it is recommended that the conjugate should be diluted in the range 1:1000 to 1:4000
Værtsarter Goat
Oprensningsmetode Affinity Purified
Mængde 0.5 mL
Primær eller sekundær Secondary
Isotype IgG
Produktidentifikator
  • Goat Anti-Rabbit IgG - Horseradish Peroxidase, 0. 5 ml
Faresætning
  • EUH210-Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
Supplerende oplysninger
  • UNKNOWN ACUTE-53.9% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.
  • UNKNOWN AQUATIC-Indeholder 50% komponenter, for hvilke faren for vandmiljøet ikke kendes.