Få mere at vide
ECL Plex Goat anti-Rabbit IgG-Cy™ 5 Secondary Antibody, Cytiva
Artikelnummer. 11545075 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
150 μg
Pakningsstørrelse:
150µg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11545075 150 μg 150µg
1 options
Artikelnummer. 11545075 Leverandør Life Science products Cytiva Leverandørnr. PA45011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1545.00 DKK
    1443.00 DKK / 150µg
    Spare 102.00 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Host Species: Goat
Isotype: IgG
Species Reactivity: Rb
Western Blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen IgG
Klassifikation Monoclonal
Konjugeret Cyanine5
Værtsarter Goat
Mængde 150 μg
Primær eller sekundær Secondary
Form Purified
Isotype IgG