Få mere at vide
Julabo™ Reagensglasstativer til åbent varmebadscirkulator
588.00 DKK - 1141.53 DKK
Artikelnummer | Brand | Materiale | Holder | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Materiale | Holder | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
10601694
|
Julabo™
8970383 |
Polypropylene | 21 Test Tubes, 30/31 mm dia. | Ikke relevant | ||||||
10367932
|
Julabo™
8970380 |
Polypropylen | 60 reagensglas, 16/17 mm dia. | Ikke relevant | ||||||
10590823
|
Julabo™
8970382 |
Polypropylen | 90 Microliter Rør, 11/12 mm dia. |
831.00 DKK 805.78 DKK / Hver Spare 25.22 DKK 3% Slukket |
Forventet forsendelse: 29-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
10387012
|
Julabo™
8970347 |
Rustfrit stål | 21 reagensglas, 30/31 mm dia. |
1135.00 DKK 1104.22 DKK / Hver Spare 30.78 DKK 2% Slukket |
Forventet forsendelse: 03-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
11994698
|
Julabo™
8970320 |
Stainless Steel | 28 Test Tubes, 16/17 mm dia. | Ikke relevant | ||||||
11920318
|
Julabo™
8970321 |
Stainless Steel | 38 Test Tubes, 12/13 mm dia. | Ikke relevant | ||||||
10626684
|
Julabo™
8970346 |
Rustfrit stål | 90 Microliter Rør, 11/12 mm dia. |
1175.00 DKK 1141.53 DKK / Hver Spare 33.47 DKK 2% Slukket |
Forventet forsendelse: 29-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
11920288
|
Julabo™
8970345 |
Rustfrit stål | 90 reagensglas, 12/13 mm dia. |
1175.00 DKK 1141.53 DKK / Hver Spare 33.47 DKK 2% Slukket |
Forventet forsendelse: 29-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
Tekniske data
Test tube rack |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Julabo™ Reagensglasstativer til åbent varmebadscirkulator