Få mere at vide
Julabo™ Reagensglasstativer til åbent varmebadscirkulator
Materiale:
Polypropylen
Rustfrit stål
Holder:
21 reagensglas, 30/31 mm dia.
90 Microliter Rør, 11/12 mm dia.
90 reagensglas, 12/13 mm dia.
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Reagensglasstativ |
| Til brug med (udstyr) | SW22, SW23, TW12, TW20, TW8 rystevandbad |
| Holder | 90 Microliter Rør, 11/12 mm dia. |
| Materiale | Polypropylen |