Få mere at vide
Julabo™ Reagensglasstativer til åbent varmebadscirkulator
Artikelnummer. 10626684
Materiale:
Polypropylen
Rustfrit stål
Holder:
21 reagensglas, 30/31 mm dia.
90 Microliter Rør, 11/12 mm dia.
90 reagensglas, 12/13 mm dia.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10626684
Brand: Julabo™ 8970346
Kun null tilbage
Tekniske data
Oversigt Reagensglasstativ
Til brug med (udstyr) SW22, SW23, TW12, TW20, TW8 rystevandbad
Holder 90 Microliter Rør, 11/12 mm dia.
Materiale Rustfrit stål