Få mere at vide
SymLine Rør, FlexTube& FlexTube Pro
De to mest fleksible og tilpasningsdygtige slangesystemer til sikker bortskaffelse af flydende HPLC-affald - fleksible, udvidelige, kemisk resistente PTFE-slanger med en stor bøjningsradius.
191.00 DKK - 3350.00 DKK
Produkter 13
Artikelnummer Brand Produkttype Diameter (metrisk) Udvendig Samlet længde (metrisk) Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Produkttype Diameter (metrisk) Udvendig Samlet længde (metrisk) Pris Antal & tilgængelighed  
15720189
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
SymLine
106575
FlexTube Pro 16.9 mm 600 mm
1270.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 27-08-2025
Læg i indkøbskurv
15530275
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
SymLine
106573
FlexTube Pro 16.9 mm 1.5 m
2255.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 01-09-2025
Læg i indkøbskurv
15815237
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
SymLine
106572
FlexTube Pro 16.9 mm 2.5 m
3350.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 27-08-2025
Læg i indkøbskurv
15896551
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
SymLine
106574
FlexTube Pro 16.9 mm 1 m
1710.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 03-09-2025
Læg i indkøbskurv
15889657
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
SymLine
106569
FlexTube 19.8 mm 600 mm
880.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 27-08-2025
Læg i indkøbskurv
15705223
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
SymLine
106568
FlexTube 19.8 mm 1 m
980.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 03-09-2025
Læg i indkøbskurv
15606825
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
SymLine
106567
FlexTube 19.8 mm 1.5 m
1100.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 03-09-2025
Læg i indkøbskurv
15808622
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
SymLine
106566
FlexTube 19.8 mm 25 m
1340.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 03-09-2025
Læg i indkøbskurv
10338169
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
SymLine
108016
Rør 6 mm 1 m
191.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 02-09-2025
Læg i indkøbskurv
10161160
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
SymLine
108017
Rør 8 mm 1 m
239.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 02-09-2025
Læg i indkøbskurv
10775051
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
SymLine
108018
Rør 10 mm 1 m
334.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 29-09-2025
Læg i indkøbskurv
10156694
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
SymLine
108015
Rør 13 mm 1 m
720.00 DKK
1m
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 03-09-2025
Læg i indkøbskurv
10785051
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
SymLine
108019
Rør 12 mm 1 m
382.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 02-09-2025
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Fremstillet af PTFE for bedst mulig kemikalieresistens
  • Justerbar - nem at installere: forkort blot røret efter behov, og monter derefter den optimerede skrueforbindelse og tætning
  • Elektrostatisk ledende < 106 (maks.)Ω
  • 16,9 mm eller 19,8 mm udvendig diameter
  • Fås i 4 forskellige standardlængder på 600, 1200, 1500 og 2500 mm.
  • FlexTube med indvendig vægspiral eller eller FlexTubePro Indvendig væg glat
  • Videoer
    SDS
    Dokumenter
    Dokumenter
    Produktcertifikater
    Korrektion af produktindhold
    Produkttitel
    SymLine Rør, FlexTube& FlexTube Pro