Få mere at vide
SymLine Rør, FlexTube& FlexTube Pro
Artikelnummer. 10775051
Produkttype:
FlexTube
FlexTube Pro
Rør
Diameter (metrisk) Udvendig:
16,0 til 16,9 mm
19,8 mm
Samlet længde (metrisk):
1 m
1,5 m
2,5 m
25 m
600 mm
Pakningsstørrelse:
1m
Hver
Artikelnummer. 10775051
Brand: SymLine 108018
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De to mest fleksible og tilpasningsdygtige slangesystemer til sikker bortskaffelse af flydende HPLC-affald - fleksible, udvidelige, kemisk resistente PTFE-slanger med en stor bøjningsradius.
  • Fremstillet af PTFE for bedst mulig kemikalieresistens
  • Justerbar - nem at installere: forkort blot røret efter behov, og monter derefter den optimerede skrueforbindelse og tætning
  • Elektrostatisk ledende < 106 (maks.)Ω
  • 16,9 mm eller 19,8 mm udvendig diameter
  • Fås i 4 forskellige standardlængder på 600, 1200, 1500 og 2500 mm.
  • FlexTube med indvendig vægspiral eller eller FlexTubePro Indvendig væg glat
  • Tekniske data
    Oversigt PTFE-rør, elektrostatisk ledende, sort
    Autoklaverbar Autoklaverbar
    Diameter (engelsk) Indre 0.52 - 0.54 in.
    Diameter (metrisk) Indvendig 13.4 to 13.9 mm
    Materiale PTFE-EC
    Diameter (engelsk) Ydre 0.63 - 0.66 in.
    Diameter (metrisk) Udvendig 16,0 til 16,9 mm
    Samlet længde (engelsk) 39 3/8 tommer.
    Samlet længde (metrisk) 1 m
    Farve Sort
    Produkttype Rør
    Vis mere Vis mindre
    Berichtigung von Produktinhalten
    Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
    Name des Produkts
    Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
    Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt