Få mere at vide
SymLine Rør, FlexTube& FlexTube Pro
Artikelnummer. 10156694
Rør, 16.0 to 16.9 mm, 1 m, 1m
Produkttype:
FlexTube
FlexTube Pro
Rør
Diameter (metrisk) Udvendig:
16.0 to 16.9 mm
19.8 mm
Samlet længde (metrisk):
1 m
1.5 m
2.5 m
25 m
600 mm
Pakningsstørrelse:
1m
Hver
Artikelnummer. 10156694
Brand: SymLine 108015
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De to mest fleksible og tilpasningsdygtige slangesystemer til sikker bortskaffelse af flydende HPLC-affald - fleksible, udvidelige, kemisk resistente PTFE-slanger med en stor bøjningsradius.
  • Fremstillet af PTFE for bedst mulig kemikalieresistens
  • Justerbar - nem at installere: forkort blot røret efter behov, og monter derefter den optimerede skrueforbindelse og tætning
  • Elektrostatisk ledende < 106 (maks.)Ω
  • 16,9 mm eller 19,8 mm udvendig diameter
  • Fås i 4 forskellige standardlængder på 600, 1200, 1500 og 2500 mm.
  • FlexTube med indvendig vægspiral eller eller FlexTubePro Indvendig væg glat
  • Tekniske data
    Oversigt Elektrostatisk ledende PFA plastrør, fleksibel (spiral), ID = 9 mm, OD = 13 mm, enhed = 1 m
    Autoklaverbar Autoklaverbar
    Diameter (engelsk) Indre 0.52 - 0.54 in.
    Diameter (metrisk) Indvendig 13.4 to 13.9 mm
    Materiale PTFE-EC
    Diameter (metrisk) Udvendig 16.0 to 16.9 mm
    Samlet længde (engelsk) 39,3701 tommer.
    Samlet længde (metrisk) 1 m
    Farve Sort
    Produkttype Rør
    Korrektion af produktindhold
    Produkttitel
    SymLine Rør, FlexTube& FlexTube Pro >