Få mere at vide
SymLine Rør, FlexTube& FlexTube Pro
Artikelnummer. 15606825
Produkttype:
FlexTube
FlexTube Pro
Rør
Diameter (metrisk) Udvendig:
16,0 til 16,9 mm
19,8 mm
Samlet længde (metrisk):
1 m
1,5 m
2,5 m
25 m
600 mm
Pakningsstørrelse:
1m
Hver
Artikelnummer. 15606825
Brand: SymLine 106567
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De to mest fleksible og tilpasningsdygtige slangesystemer til sikker bortskaffelse af flydende HPLC-affald - fleksible, udvidelige, kemisk resistente PTFE-slanger med en stor bøjningsradius.
  • Fremstillet af PTFE for bedst mulig kemikalieresistens
  • Justerbar - nem at installere: forkort blot røret efter behov, og monter derefter den optimerede skrueforbindelse og tætning
  • Elektrostatisk ledende < 106 (maks.)Ω
  • 16,9 mm eller 19,8 mm udvendig diameter
  • Fås i 4 forskellige standardlængder på 600, 1200, 1500 og 2500 mm.
  • FlexTube med indvendig vægspiral eller eller FlexTubePro Indvendig væg glat
  • Tekniske data
    Oversigt Symline FlexTube, GL25 (f), ID = 14,3 - 14,8 mm, OD = 19,0 - 19,8 mm udvendig og indvendig spiralformet, PTFE elektrostatisk ledende, Længde 1500 mm - fleksibel tilpasningsdygtig
    Autoklaverbar Autoklaverbar
    Diameter (engelsk) Indre 0.52 - 0.54 in.
    Diameter (metrisk) Indvendig 13.4 - 13.9 mm
    Materiale PTFE-EC
    Diameter (engelsk) Ydre 0.63 - 0.66 in.
    Diameter (metrisk) Udvendig 16,0 til 16,9 mm
    Samlet længde (engelsk) 59.0551 tommer.
    Samlet længde (metrisk) 1,5 m
    Farve Sort
    Produkttype FlexTube