Få mere at vide
SymLine Rør, FlexTube& FlexTube Pro
Produkttype:
FlexTube
FlexTube Pro
Rør
Diameter (metrisk) Udvendig:
16,0 til 16,9 mm
19,8 mm
Samlet længde (metrisk):
1 m
1,5 m
2,5 m
25 m
600 mm
Pakningsstørrelse:
1m
Hver
Beskrivelse
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Symline FlexTube Pro, GL25 (f), ID = 13,4 - 13,9 mm, OD = 16,0 - 16,9 mm udvendig spiralformet og indvendig glat, PTFE elektrostatisk ledende, Længde 600 mm - fleksibel tilpasningsdygtig |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (engelsk) Indre | 0.52 - 0.54 in. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 13.4 - 13.9 mm |
| Materiale | PTFE-EC |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0.63 - 0.66 in. |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 16,0 til 16,9 mm |
| Samlet længde (engelsk) | 23.622 tommer. |
| Samlet længde (metrisk) | 600 mm |
| Farve | Sort |
| Vis mere |