Få mere at vide
Labcon SuperClear™ 2,0 mL fritstående mikrocentrifugerør med skruelåg
Shop alle Labcon produkter
Lukketype:
Ikke inkluderet
Påsat hætte
Skruelåg
Emballage:
50 Rør/Taske, 10 Poser/Pk., 10 Pk./Cs.
500 rør og 500 hætter i separate poser/Pk., 10 Pk./Cs.
500 rør/pose, 10 poser/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Beskrivelse
- Mikrocentrifugerør med skruelåg
- Fritstående rør
- Inkluderer støbte gradueringer og mærkningsplet
- ATP RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
- Polypropylen USP Klasse VI harpiks
- Centrifugering til 20.000 x G
- Kan fryses til -°80 C; Autoklaverbar
- Fremstillet i USA
Greener Choice-anprisninger
- undefined
- Non-Toxic
- Free-of a substance that causes environmental harm
Tekniske data
Tekniske data
Certificeringer/compliance | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
Oversigt | Uden kasketter |
Autoklaverbar | Autoklaverbar |
Kapacitet (metrisk) | 2.0 mL |
Farve | Neutral |
Materiale | Polypropylenharpiks |
Til brug med (applikation) | Centrifugering |
Emballage | 500 rør/pose, 10 poser/Cs. |
Volumen (metrisk) | 2.0 mL |
Rene krav | ATP, RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen) |
Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Labcon SuperClear™ 2,0 mL fritstående mikrocentrifugerør med skruelåg >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion