Få mere at vide
Labcon SuperClear™ 2,0 mL fritstående mikrocentrifugerør med skruelåg
GREENER_CHOICE
Fritstående rør med støbte inddelinger og mærkningsplet.
Brand:  Labcon 3621-870-000-9
1056.31 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 16664112
  • 2210.00 DKK / Pakke med 500
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 13-10-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Mikrocentrifugerør med skruelåg
  • Fritstående rør
  • Inkluderer støbte gradueringer og mærkningsplet
  • ATP RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
  • Polypropylen USP Klasse VI harpiks
  • Centrifugering til 20.000 x G
  • Kan fryses til -°80 C; Autoklaverbar
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Tekniske data
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Autoklaverbar
Neutral
Centrifugering
2.0 mL
Ikke steril
Ja
20,000 RCF
Med hætter i separate poser
2.0 mL
Polypropylenharpiks
500 rør og 500 hætter i separate poser/Pk., 10 Pk./Cs.
ATP, RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
SuperClear™ mikrocentrifugerør
Skruelåg
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Labcon SuperClear™ 2,0 mL fritstående mikrocentrifugerør med skruelåg > 500 rør og 500 hætter i separate poser pr. pakke/10 pakker pr. kasse; Skruelåg